Learn More
BD Vetrini per reagenti DrySlide™
Codice prodotto. 11792984
Click to view available options
Quantità:
15 Pack
25 Pack
75 Pack
Confezione da 75
Tipo:
Indole Reagent
Nitrocefin Reagent
PYR Kit
Reagente ossidasi
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 75
Codice prodotto. 11792984
Marca: BD 231746
Edge
Un metodo utile per eseguire analisi biochimiche e batteriologiche. I vetrini indipendenti e pronti per l'uso presentano un rivestimento in pellicola o carta impregnata di 35 mm, che funge da matrice di supporto per i reagenti utilizzati nei test microbiologici.
  • One-step procedure —no need for rehydrating
  • No thin paper strips to manipulate and no glass slides are involved
  • Each individual slide contains four reaction areas
  • DrySlide Indole is a 30-second, spot indole test that uses DMABA (5% p-dimethylaminobenzaldehyde) formulation to test for indole-producing bacteria
  • DrySlide Nitrocefin is a qualitative test to detect the presence of bacteria that produces β-lactamase and meets NCCLS guidelines; each slide contains a reagent cassette impregnated with nitrocefin
  • DrySlide Oxidase with each slide is film-coated with an oxidase reagent (N, N, N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride) to test for the presence of cytochrome C oxidase activity in bacteria; a positive result produces a purple color within 20 seconds
  • DrySlide PYR Kit has L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide that is used for the rapid presumptive identification of Group D Enterococci and Strep Group A; includes 15 slides and 15, 0.5mL crush ampules
Order Info
I vetrini sono confezionati singolarmente e forniti in comodi dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Reagente ossidasi
Quantità Confezione da 75
Certificazione/Conformità CE
Formato Vetrino
Da utilizzare con (applicazione) Per determinare la reazione di ossidasi nei batteri
Requisiti di stoccaggio Da 15 ° a 30 °C
Tipo di colore Reagente ossidasi