Learn More
BD ELISPOT Streptavidin-HRP for ELISPOT
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Routinely tested by ELISPOT
- Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150 as preservative
Specifica
Specifica
| Colore | Light Brown |
| Coniugato | HRP |
| Quantità | 1 mL |
| Content And Storage | 4°C |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISPOT |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HRP Streptavidin for ELISPOT
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: CMIT/MIT mixture