Learn More
BD FITC BrdU Flow Kit
Codice prodotto. 10574894
Click to view available options
N. di test:
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10574894
Marca: BD 559619
Includes
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Include BD Cytofix/Cytoperm™ Buffer; BD Perm/Wash™ Buffer; BD Cytoperm Plus Buffer; FITC Labeled Anti-BrdU Antibody; DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
N. di test 50
Status giuridico RUO
Product Type FITC BrdU Flow Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FITC BrdU Flow Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde