Learn More
BD FITC BrdU Flow Kit
Click to view available options
N. di test:
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C |
| Include | BD Cytofix/Cytoperm™ Buffer; BD Perm/Wash™ Buffer; BD Cytoperm Plus Buffer; FITC Labeled Anti-BrdU Antibody; DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual |
| N. di test | 50 |
| Status giuridico | RUO |
| Product Type | FITC BrdU Flow Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- FITC BrdU Flow Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H350-Può provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde