Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sacchetti per sistema di contenitori
Codice prodotto. 11757194
Click to view available options
Tipo:
Sacchetti per sistema anaerobico GasPak™ EZ
Sacchetti per sistema anaerobico GasPak™ EZ con indicatore
Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ CO2
Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ Campy
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sistema anaerobico GasPak™ EZ
Sistema di contenitori EZ CO2
Sistema di contenitori EZ Campy
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11757194
Marca: BD 260679
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies: Container System Sachets provide catalyst-free convenience.
  • For use in both the GasPak™ EZ Containers and the GasPak™ 100 and GasPak™ 150 jars
  • Sachets require no water or catalyst for activation and are engineered to provide rapid gas generation for optimal bacterial growth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ CO2
Content And Storage Da 2° a 25 °C
Formato Sacchetto
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di contenitori EZ CO2
Product Line GasPak
Quantità 20 sacchetti/confezione
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments