Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Rack per incubazione
Codice prodotto. 11717204
Click to view available options
Tipo:
EZ Incubation Rack
Rack per incubazione standard GasPak™ EZ
Capacità:
Da 15 a 18 piastre Petri
Petri Dishes (30 to 33)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11717204
Marca: BD 260674
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Holds 30 to 33 petri dishes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo EZ Incubation Rack
Da utilizzare con (applicazione) Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
Capacità Petri Dishes (30 to 33)
Product Line GasPak
Quantità Each
Size Large