Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Rack per incubazione
Codice prodotto. p-4902080
Click to view available options
Tipo:
EZ Incubation Rack
Rack per incubazione standard GasPak™ EZ
Capacità:
Da 15 a 18 piastre Petri
Petri Dishes (30 to 33)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707204
Marca: BD 260673
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments
  • Holds 15-18 Petri dishes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rack per incubazione standard GasPak™ EZ
Formato Box Rack
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
Capacità Da 15 a 18 piastre Petri
Product Line GasPak
Quantità Confezioni singole
Size Standard