Learn More
BD CFSE
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Blue laser excitable dye
- Used for flow cytometric monitoring of cell divisions
- The non-fluorescent dye passively diffuses across cell membranes and is cleaved by intracellular esterases within viable cells
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Intracellular staining (flow cytometry) |
| Colore | Blue |
| Requisiti di stoccaggio | ≤ -20°C |
| Tipo di colore | Laser excitable dye |