Learn More
BD Fixable Viability Stain 780
Click to view available options
Quantità:
200 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This stain is excited by the Red laser (with an excitation maximum of 759nm), and has a fluorescence emission maximum of 780nm.
Specifica
Specifica
| Quantità | 200 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) |
|
| Requisiti di stoccaggio | -80°C |
| Tipo di colore | Fixable Viability Stain 780 |