Learn More
BD BV480 Rat Anti-Mouse CD45
Click to view available options
Quantità:
25 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon BV510 (525/40nm) filter set
- BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Specifica
Specifica
| Product Type | BV480 Rat Anti-Mouse CD45 |
| Quantità | 25 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Cross-reattività | QC Testing: Mouse |
| Forma | BV480 |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C |
| Tampone di conservazione | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide |