missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Human IL-8 ELISA Kit II
Click to view available options
Quantità:
2 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Includes
Antibody coated wells, Detection antibody, Standards, Enzyme Concentrate (250x), Standard/Sample Diluent, ELISA Diluent, Wash Concentrate (20x), TMB One-Step Substrate Reagent, Stop Solution, Plate Sealers
Helps in the quantitative determination of human IL-8 in serum, plasma, and cell culture supernatant.
- Related to low molecular weight proinflammatory factors known as chemokines
Applications:
ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | IL-8 |
| Cross-reattività | Human |
| Include | Wash concentrate (20X), stop solution, Enzyme concentrate Streptavidin HRP, Human IL-8 Antibody coated plate, detection Antibody Biotin Anti-Human IL-8, recombinant Human IL-8 standard, standard/Sample Diluent, TMB one-step Substrate reagent, ELISA Diluent |
| Quantità | 2 Plates |
| Tipo di campione | Serum, Plasma |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quantitative determination of Human IL-8, ELISA |
| Product Type | Human IL-8 ELISA kit II |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD OptEIA Human IL-8 ELISA Kit II
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: phosphoric acid, CMIT/MIT, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto