Learn More
BD Human TNF ELISA Kit II
Click to view available options
Quantità:
2 Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The OptEIA test is a solid phase sandwich ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
- Utilizes monoclonal antibody specific for TNF coated on a 96-well plate
- Developed for accuracy with serum and plasma specimens
ELISA
Includes:
- Antibody Coated Wells: 2 plates of 96 breakable wells (12 strips × 8 wells) coated with anti-human TNF monoclonal antibody
- Detection Antibody: 30mL of biotinylated anti-human TNF monoclonal antibody containing FBS and ProClin™-150 as preservative
Standards: 4 vials lyophilized recombinant human TNF - Enzyme Concentrate: 150μL of 250× concentrated Streptavidinhorseradish peroxidase conjugate with BSA and ProClin-300 as preservative
- Standard/Sample Diluent: 30mL of animal serum with 0.09% sodium azide as preservative
- ELISA Diluent: 12mL of a buffered protein base with 0.09% sodium azide as preservative
- Wash Concentrate (20×): 100mL of 20× concentrated detergent solution
- TMB One-Step Substrate Reagent: 30 ml of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) in buffered solution
- Stop Solution: 13mL of 1 M phosphoric acid
- Plate Sealers: 4 sheets with adhesive backing
Specifica
Specifica
| Antigene | TNF |
| Cross-reattività | Human |
| Include | Human TNF Antibody coated plate, detection Antibody Biotin Anti-Human TNF, Human TNF standard, Enzyme concentrate Streptavidin -HRP, wash concentrate (20X), TMB one-step Substrate reagent, stop solution, standard/Sample Diluent, ELISA Diluent |
| Quantità | 2 Plates |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quantitative determination of Human TNF, ELISA |
| Product Type | Human TNF ELISA kit II |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD OptEIA Human TNF ELISA Kit II
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, orthophosphoric acid