Learn More
BD HumanIFN-γ ELISA Set
Click to view available options
Quantità:
20 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
Includes
- Capture Antibody: Anti-mouse IFN-Γ monoclonal antibody
- Detection Antibody: Biotinylated anti-mouse IFN-Γ monoclonal antibody
- Enzyme Reagent: Streptavidin-horseradish peroxidase conjugate (SAv-HRP)
- Standards: Recombinant mouse IFN-Γ, lyophilized
- Instruction / Analysis Certificate
The OptEIA set for human interferon-gamma (IFN-Γ), contains components necessary to develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
- Reactivity: Human
- Lyophilized
- For natural or recombinant human IFN-Γ in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 4.7 to 300pg/mL |
| Product Type | Human IFN-ELISA set |
| Sufficiente per | 20 96-well Plates |
| Da utilizzare con (applicazione) | To develop ELISA for natural or recombinant Human IFN-g in Serum, Plasma and cell culture supernatants |
| Contenuto kit | anti-Mouse IFN-G monoclonal (capture) antibody, Biotinylated anti-Mouse IFN-G monoclonal (detection) antibody, Instruction/analysis certificate, Lyophilized recombinant Mouse IFN-G (standard), Streptavidin-HRP Conjugate |
| Quantità | 20 Plates |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.