Learn More
BD Biosciences™ BD IntraSure™ Kit (CE/IVD)
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The BD IntraSure™ kit is intended to fix and permeabilize cells to enable the staining of intracellular targets with minimal effect on the prior staining of cell surface antigens.
- Samples are acquired using a BD FACS™ flow cytometer equipped with the appropriate analysis software for data acquisition and analysis.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store bottles at room temperature (20°C to 25°C) and protect from light. Do not freeze. |
| Include | 5 mL of Reagent A, a proprietary buffered fixative containing 1% formaldehyde, and 2.5 mL of Reagent B, a proprietary buffered permeabilization solution containing a detergent |
| N. di test | 50 Tests |
| Quantità | 50 Tests |
| Stabilità | Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD IntraSure Kit CE-IVD
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methanol