missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Media Supplement Fluid A

Codice prodotto. 17965692
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Da utilizzare con (applicazione):
Sterility Testing
Content And Storage:
15°C to 30°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17965692

Marca: BD 299111

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For diluting and rinsing in sterility testing

  • Used in microbial limit testing, food, dairy and water testing

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 15°C to 30°C
Additivo Fluid A
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Sterility Testing
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato