Learn More
BD Media Supplement Fluid A
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Da utilizzare con (applicazione):
Sterility Testing
Content And Storage:
15°C to 30°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Used in microbial limit testing, food, dairy and water testing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Additivo | Fluid A |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterility Testing |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 mL |