Learn More
BD Prepared Bottled Media: Tryptic Soy Broth
Codice prodotto. 13456526
Click to view available options
:
Tryptic Soy Broth; 20mL
Codice prodotto. 13456526
Marca: BD 257107
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples
Ready for immediate use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 5°C to 25°C
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media Tryptic Soy Broth
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 20 mL