Learn More
BD Prepared Bottled Media: Trypticase™ Soy Broth (Double Wrapped) Infusion Bottle
Codice prodotto. 16545100
Click to view available options
:
Trypticase Soy Broth; 125mL
Codice prodotto. 16545100
Marca: BD 257265
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental, or water testing samples
Ready for immediate use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Content And Storage 5°C to 25°C
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media Trypticase Soy Broth
Volume di riempimento 100 mL
Formulazione Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Glucose (Dextrose) 2.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L
Da utilizzare con (applicazione) Detection of micororganisms from pharmaceutical, food, environmental or Water testing samples
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 10/Pk.