missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Prepared Bottled Media: Trypticase™ Soy Broth, Double Wrapped, Twist-off, EP/USP Wide Mouth Jar
Click to view available options
:
Trypticase Soy Broth; 100mL
Descrizione
Ready for immediate use
Specifica
Specifica
| Colore | Beige |
| Forma | Liquid |
| Manufacturing Origin | United States |
| Tipo di media | Trypticase Soy Broth (double wrapped), twist-off, EP/USP |
| Volume di riempimento | 100 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Detection of microorganisms from pharmaceutical, food, environmental or Water testing samples |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 100 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto