Learn More
BD Propidium Iodide Staining Solution
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detected in the orange range of the spectrum using a 562-588nm band pass filter
- Used to assess plasma membrane (PM) integrity in Annexin V apoptosis assays
Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Tipo | Pharmingen Propidium Iodine Staining Solution |
| Quantità | 2 mL |