Learn More
BD Syringes without Needle, 50 mL
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Catheter
Dimensione della confezione:
pezzi 160
Descrizione
- Feature a clear barrel with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration, positive plunger rod stop
- Packaging is clearly labeled: free of latex, pyrogen, BPA, DEHP or PVC
Specifica
Specifica
| Accuracy | ± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) |
| Certificazione/Conformità | CE Marked |
| Senza lattice | Yes |
| Product Type | Syringe |
| Monouso | Single-use |
| Graduazioni | 1 mL |
| Numero dei punti dell'ago | No Needle Included |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |
| Tipo di collegamento | Catheter |
| Sterilità | Sterile |