Learn More
BD Vacutainer™ Rapid Serum Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Colore chiusura:
Orange
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- With Hemogard™ closure
- Reduces contact with blood on stopper and blood splatter during de-capping
- Compatible with major laboratory automation systems
- V-Notch™ Label: Helps align secondary label
- Thrombin based clot activator: Promotes rapid clotting
- DEHP-free gel seperator: Extended analyte stability
- 3 minute spin at 4000 x g (RCF)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rapid Serum Tube |
| Additivo | Thrombine |
| Materiale | Plastic |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Hemogard |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Colore chiusura | Orange |
| Dimensioni provetta | 13 x 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Serum Determinations, STAT Testing |
| Tipo di etichetta | Paper |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TUBE BD VACUTAINER RST 13X100 5.0ML
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: protease