Learn More
BD SafetyGlide™ Insulin, TB and Allergy Syringe with Needle
Codice prodotto. 17261734
Click to view available options
Calibro dell'ago:
31 G
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 17261734
Marca: BD 305937
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The permanently attached needle is designed with low waste space, which may result in reduced medication waste
Tiny Needle Technology completes the BD SafetyGlide line to meet your Sub-Q and intradermal injection need. Includes safety shield.
Specifica
Calibro dell'ago 31 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago 0.312 in.
Product Type Insulin Syringe
Volume (sistema metrico) 0.3 mL