Learn More
BD Green Nucleic Acid Stain
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
0.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Green Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 503nm, and is best excited by the blue laser
- It has an emission maximum of 526nm
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Quantità | 0.1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) |
|
| Colore | Green |
| Product Type | Green Nucleic Acid Stain |