Learn More
BDCS, silylation reagent, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10410481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10410481
Marca: Thermo Scientific Acros 200941000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185092-02-7
Formula molecolare C6H15ClSi·C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 218.8
Numero MDL MFCD00000501
InChI Key IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
PubChem CID 2724131
IUPAC Name tert-butyl-chloro-dimethylsilane;1H-imidazole
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico BDCS
Colore Yellow
Densità 0.9590g/mL
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 100 mL
Fieser 07,184; 01,489; 03,157; 08,255
Gravità specifica 0.959
Peso formulazione 218.8
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BDCS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/