Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Codice prodotto. p-7219140
Click to view available options
Tipo di spina:
EU plug
No plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17241752
Marca: Scientific Industries 83041307
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Bead Genie is a bead beater ideal for lysing, extraction, or homogenization applications, utilizing an aggressive vertical mixing motion. No additional accessories necessary for use.
  • Bead beater utilizing an aggressive vertical mixing motion ideal for lysing, extraction, or homogenization applications
  • Beads are also available but sold separately
Specifica
Product Type Bead Genie
Tensione 10/240/440 V
Requisiti elettrici 230 V
Hertz 47/63 Hz
Profondità (sistema imperiale) 6.5 in.
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Materiale Zinc Casting
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) Lysing, Extraction, or Homogenization Applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tube Holders and Beads
Capacità 12 Microtubes, 6 x 15 mL tubes, and 3 x 50 mL tubes
Include Tube Holders
N. di corse 500 to 4800 Strokes/min. (250 to 2400 rpm)
Tipo di spina No plug
Temporizzatore 1 sec. to 99 min. or Continuous
Stile dei tubi Vertical and horizontal
Peso (sistema imperiale) 13 lb.
Peso (sistema metrico) 6 kg