Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Beaker Tongs
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For lifting beakers 100 to 1000 mL
- Fibreglass sleeved jaws
- 325 mm long
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Lifting beakers 100 to 1000mL capacity |
| Lunghezza apertura (sistema metrico) | 25 mm |
| Stile punta | Replaceable Fiberglass Sleeves |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Materiale | Stainless Steel |