Learn More
Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PP (polypropylene)
- Translucent
- Autoclavable
- Graduated for measuring
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) base | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Include | Maniglia |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |