Learn More
Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations
Codice prodotto. p-8002927 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11901521
Marca: Buerkle™ 71020100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations offer excellent chemical resistance that makes them usable for a wide range of measuring needs in the laboratory. The rectangular handle offers reliable support and dispensing control.
  • PP (polypropylene)
  • Translucent
  • Autoclavable
  • Graduated for measuring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) base 40 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Include Handle
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Scale Transparent Scale