Learn More
Lenz Laborglasintrumente Beakers Low Shape
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
150 mL
3 L
10 L
Descrizione
- Acc. to DIN 12331/ISO 3819
- With/without graduation
- With spout
- Material: DURAN™
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 42 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
Include | Graduation and Spout |
N. per confezione | 10/Pk. |