Learn More
Beclin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene Beclin 1
Concentrazione 0.2 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16828293
Vedere i documenti
Proteintech
11306-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16818293
Vedere i documenti
Proteintech
11306-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Beclin 1 plays a central role in autophagy. It acts as a core subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate. Different PI3K complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways - PI3KC3-C1 is involved in the initation of autophagosomes and PI3KC3-C2 is involved in the maturation of autophagosomes and endocytosis. Beclin 1 also plays a role in antiviral host defense.
Specifica
Specifica
Beclin 1
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O88597, Q14457, Q91XJ1
114558, 56208, 8678
Beclin 1 Fusion Protein Ag1843
Primary
-20°C
BECN1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ATG6, Beclin 1, beclin 1, autophagy related, beclin1, BECN1, GT197, Protein GT197, VPS30
Becn1
IgG
Antigen Affinity Chromatography