missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Water Sample Homogenizer

Codice prodotto. p-7217109
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10034561

Marca: behr Labor-Technik™ B00218341

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Homogenizing device for the pretreatment, separation and homogenization of heterogeneous water samples in compliance with the standards of the Working Group of the Federal States for Quality Assurance and Control for Waste Water Examinations.

  • Can be carried by two handles
    • Is protected in the in top container against damage
      • Easy filling with flattened drain insert.
        • Scales for exact measurement of sample quantities
          • Directly ready for use by inserting the transport rack on the magnetic stirrer
            • The speed of the magnetic stirrer can be adjusted by means of a regulator.

Specifica

Certificazione/Conformità DIN 38402 A 30
Descrizione QMR 25 Homogenization device
Volume (sistema metrico) 25 L
Tipo Homogenization device
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato