Learn More
Bel Art™ Rack per provette circolare No-Wire™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 30306874 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Red
Posizioni:
14
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30306874
Marca: Bel Art™ F187431016
Rack di provette per test in polipropilene per immersione in lavandino e in bagno, in grado di rimanere stabile anche in acqua agitata. I rack di provette per test autoclavabili Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ rappresentano una valida alternativa ai rack in filo metallico, con risparmio in termini di spazio e di costi rispetto ad altri rack in plastica.
  • Suitable for use inside and outside the water bath to meet the demands of daily lab use
  • Heavier than water so the rack remains stable when submerged, even when agitated
  • Store flat to save space, but assembles quickly and easily
  • Features numbered and lettered wells for tube identification
  • Interlocking racks facilitate easy stacking
  • Sturdy polypropylene is steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Small racks fit into 1000 mL beaker; Large rack ideal for round ice buckets
  • Options with removable, snap-on handle available for easy retrieval
Specifica
Include Removable, snap-on loop handle
Product Type Tube Rack
Matrice 3 / 4 / 4 / 3
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 14
Forma Round
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1000mL beaker
Size Dia. x H: 9.5 x 8.2 cm
Altezza (sistema metrico) 7 cm (Top Deck)
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in. top deck
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.75 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 cm