Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cupped Powder Spatulas
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
23 cm
33 cm
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Closed end keeps powders secure within spatula
- Chose contrasting color for easy visibility if left in material
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high impact polystyrene (HIPS), or blue polypropylene (PP) spatulas heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 Pk. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma | Pointed End |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Colore | Blue |
| Product Type | Powder spatula |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 15 cm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 1.8 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |