Learn More
Bel-Art™ Connettori 5-in-1 SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
5-in-1 Straight Connector
Connettore a T da 5-1
Overall Length (English):
3.5 in.
4.625 in
Forma:
Straight
T
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Il diametro interno aumenta con la dimensione della tacca quando la lunghezza non necessaria viene rimossa per un flusso senza restrizioni
- Connettori in polipropilene stampato
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- I diametri dell'anello sono 14, 12.5, 11, 9.5 e 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 e 0.31 pollici)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Overall Length (English) | 4.625 in |
| Overall Length (Metric) | 117.4 mm |
| Forma | T |
| Colore | Natural |
| Product Type | Connettore a T da 5-1 |