Learn More
Bel-Art™ Connettori 5-in-1 SP Scienceware™
Codice prodotto. 18877272 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
5-in-1 Straight Connector
Connettore a T da 5-1
Overall Length (English):
3.5 in.
4.625 in
Forma:
Straight
T
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 18877272
Marca: Bel-Art™ F196550000
Si adatta a 5 misure di tubi e consente di collegare tubi della stessa dimensione su entrambe le estremità oppure funge da riduttore per qualsiasi combinazione all'interno della gamma
  • I.D. increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow
  • Molded polypropylene connectors
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Ring diameters are 14, 12.5, 11, 9.5 and 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 and 0.31 in.)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Overall Length (English) 3.5 in.
Overall Length (Metric) 90 mm
Forma Straight
Colore Natural
Product Type 5-in-1 Straight Connector