Learn More
Bel-Art™ Rack per provette da centrifuga SP Scienceware™ da 5 ml
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per provette per centrifuga da 5 ml, comprese le provette Eppendorf, questo rack può contenere anche altre provette con diametro di 13-16 mm
- In polipropilene bianco resistente alla corrosione
- Le piastre terminali sono dotate di impugnature per facilitare il trasporto e l'impilamento
- Per 40 provette in 4 file da 10
- Altezza ripiano superiore: 3.4 cm (1.03 pollici)
- Dimensioni: L x P x A: 26 x 11.3 x 10.5 cm (10.5 x 4.5 x 4.12 in)
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per microcentrifuga |
| Matrice | 4 x 10 |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Bianco |
| Capacità | 5 mL Centrifuge Tubes |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 40 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Sì |
| Vedi altri risultati |