Learn More
Bel-Art™ Piastre deep-well a 96 pozzetti SP Scienceware™: Coperchi
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Offre il volume di esercizio delle provette per coltura e la comodità di una piastra a 96 pozzetti.
- Da utilizzare per processi e operazioni differenti quali sequenziamento, precipitazioni e diluizione
- Compatibile con attività di congelamento o conservazione dei campioni
- Ideale per le procedure di pipettaggio manuale con pipette multicanale da 8 e 12
- Compatibile con gli elaboratori di campionamento robotici e sistemi automatizzati per la manipolazione dei liquidi; inclusi Zymark™, Tecan™, Hamilton Scientific™, Rasys™ e Beckman™;
- Bordi laterali di carico necessari per il caricamento laterale nei sistemi Beckman Biomek
- Le piastre sono stampate in polipropilene autoclavabile
- Ciascun pozzetto da 2 ml è dotato di un fondo arrotondato per facilitare il recupero dei campioni; con identificazione alfanumerica
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
- Dimensioni: 5 x 3.37 x 1.62 A poll.
- Un coperchio a pressione in polipropilene (PP) opzionale appositamente progettato, separa ciascun pozzetto tramite un anello di tenuta per ridurre l'evaporazione e consente di impilare le piastre in modo sicuro e stabile
- I coperchi sono stati realizzati per essere inseriti in una sola direzione
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Natural |
| Product Type | Well Plate Lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SP Scienceware 96 Deep-Well Plates (F378600001, F378600000) |
| Materiale | Polipropilene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |