Learn More
Bel Art™ Accessori per essiccatori vetreria Lab-Aire™ II SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
3 pollici
4 pollici
5 pollici
Size:
piccolo
medio
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 19
Descrizione
- Disponibili come perni piccoli (3 pollici), medi (4 pollici) e grandi (5 pollici)
- I perni possono essere spostati e riposizionati per contenere vari strumenti di laboratorio, tra cui becher, matracci, flaconi, provette e cilindri
Specifica
Specifica
| Include | Pegs |
| Product Type | Perni di ricambio |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Teal |
| Capacità | Lab Glassware |
| Materiale | ABS |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |