Learn More
Bel-Art™ Accessori per erogatore di nastro per scrittura SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 or 2 Rolls of Tape, 4 Rolls x 25 mm W (1 in.) or 5 Rolls x 12 to 19 mm W (1/2 to 3/4 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'erogatore modello Economy (codice produttore F13473-0000) può essere montato a parete verticalmente o orizzontalmente con la piattaforma posizionata a sinistra o a destra
- Compatibile con la penna per superfici bagnate (in vendita separatamente), che offre un flusso d'inchiostro uniforme su superfici verticali
Specifica
Specifica
| Product Type | Piedino per montaggio a parete |
| Colore | Silver |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Capacità | 1 or 2 Rolls of Tape, 4 Rolls x 25 mm W (1 in.) or 5 Rolls x 12 to 19 mm W (1/2 to 3/4 in.) |
| Materiale | Acciaio inox |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Top Loading |
| Vedi altri risultati |