Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Acetal Plastic Screw Clamp
Complete ON/OFF and fine control with enough accuracy to replace stopcocks in many applications
Marca:  Bel-Art™ 06833-10
Codice prodotto. 11774315
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Installs without disconnecting tubing or interrupting operation
  • Accepts flexible tubing up to 14mm (0.5 in.) O.D
  • Resistant to acids, alkalis and organic solvents
  • Autoclavable