Learn More
Bel Art™ Cestelli per flaconi per acido/solvente SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Bottles
Flaconi (2,5 l)
Flaconi (4 l)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Polyethylene
Altezza (sistema metrico):
32 cm
35 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Protezione infrangibile per flaconi in vetro
- Il coperchio a cono è dotato di un'apertura di 5/8 di pollice (16 mm) nella parte superiore per l'inserimento dei tubi; semplifica il trasferimento dei liquidi senza versarli
- Il coperchio troncato consente di versare i liquidi senza rimuovere il coperchio
- Progettato per contenere bottiglie per reagenti standard per gli Stati Uniti
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle Carrier |
| Chiusura inclusa | Sì |
| Matrice | 1 x 1 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Bottles |
| Materiale | Polyethylene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Conical |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |