Learn More
Bel Art™ Cestelli per flaconi per acido/solvente SP Scienceware™
Codice prodotto. p-51677 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Bottles
Flaconi (2,5 l)
Flaconi (4 l)
Materiale:
Polietilene
Polipropilene
Polyethylene
Altezza (sistema metrico):
32 cm
35 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11733207
Marca: Bel Art™ F169580000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I supporti in polietilene con impugnature traverse in filo d'acciaio di alto spessore con rivestimento epossidico sono dotati di ampie nervature su entrambi i lati e sul fondo per sostenere e ammortizzare i flaconi
  • Protezione infrangibile per flaconi in vetro
  • Il coperchio a cono è dotato di un'apertura di 5/8 di pollice (16 mm) nella parte superiore per l'inserimento dei tubi; semplifica il trasferimento dei liquidi senza versarli
  • Il coperchio troncato consente di versare i liquidi senza rimuovere il coperchio
  • Progettato per contenere bottiglie per reagenti standard per gli Stati Uniti
Specifica
Include Rack Only
Product Type Portaflaconi
Matrice 1 x 1
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White, Blue
Capacità Flaconi (4 l)
Materiale Polietilene
Posizioni 1
Forma Cylindrical
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) 37 cm
Altezza (sistema imperiale) 14,37 in.
Diametro (sistema metrico) interno 200 mm