Learn More
Bel-Art™ Agitatore magnetico con turbina ad azionamento pneumatico SP Scienceware™
Codice prodotto. 10420394 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10420394
Marca: Bel-Art™ F370020000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Il tubo viene fornito per il collegamento a un'alimentazione di aria.
Agitatore compatto a ingombro ridotto ottimale per l'agitazione di recipienti fino a 1 l
  • Per azionare l'agitatore magnetico utilizza solo da 3 a 8 psi (21-55 kPa)
  • Eccellente per l'utilizzo in presenza di vapore solvente potenzialmente esplosivo
  • Può essere utilizzato con le ancorette magnetiche lunghe fino a 2.5 cm (1 pollici)
  • Elimina il rischio di scintille dalle fonti elettriche
  • In polistirene antiurto per garantire una lunga durata e una facile pulizia in caso di fuoriuscite
Specifica
Speed 0 to 2000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Polistirene
Capacità 1 L
Display None
Forma Round
Tensione 0/1 V
Dimensioni (L x P) 4 x 0.75 in (102 x 19 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Tipo Air Operated Turbine Magnetic Stirrer