Learn More
Bel Art™ Vassoi per ridotto consumo di anticorpi SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.62 x 4.5 in (1.6 x 11.5 cm)
6.5 x 6.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- For popular midi and mini gels
- Stackable, reclosable and reusable
- All trays include attached lid to protect against spillage
- Single lane trays are supplied as a group of five joined lanes; can be easily separated to single lane prior to use
- Polypropylene; autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 680 cm3 |
| Dimensioni (L x P) | 6.5 x 6.5 in. |
| Colore | Natural |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Collection Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 16.5 cm |
| Include | Attached lid to protect against spillage |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Vedi altri risultati |