Learn More
Bel Art™ Vassoi per ridotto consumo di anticorpi SP Scienceware™
Codice prodotto. p-4373603 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.62 x 4.5 in (1.6 x 11.5 cm)
6.5 x 6.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12860713
Marca: Bel Art™ F451000000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Riducono al minimo l'uso di costosi anticorpi durante le incubazioni utilizzando un vassoio di dimensioni ottimali
  • Per i più comuni gel midi e mini
  • Impilabile, richiudibile e riutilizzabile
  • Tutti i vassoi sono dotati di coperchi fissati per proteggere da eventuali fuoriuscite
  • I vassoi a linea singola sono forniti in gruppi di cinque linee unite; le singole linee possono essere facilmente separate prima dell'uso
  • In polipropilene; autoclavabili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.6 X 11.5 cm per lane
Dimensioni (L x P) 0.62 x 4.5 in (1.6 x 11.5 cm)
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.6 cm
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio per ridotto consumo di anticorpi
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Include Coperchio fissato per proteggere da eventuali fuoriuscite
Lunghezza (sistema imperiale) 0.62 pollici
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 pollici