Learn More
Bel-Art™ Burette in vetro con azzeramento automatico SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Altezza (sistema imperiale):
23.5 in
Altezza (sistema metrico):
60 cm
Volume (sistema metrico) serbatoio:
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Braccio di scarico con rubinetto d’arresto in vetro con foro di 2 mm.
- Spremere con forza il flacone flessibile in polietilene per riempire la buretta; il liquido in eccesso rientra automaticamente nel flacone
- Le burette in vetro borosilicato con azzeramento automatico hanno graduazioni bianche da 0.1 ml facili da visualizzare
- Il rubinetto d'arresto in vetro sul braccio di scarico ha un foro di 2 mm per un'erogazione uniforme e controllata
- La base in plastica, grande e stabile, può essere staccata dal serbatoio per la pulizia
- Precisione della graduazione di classe A, entro l’1% del volume totale
Specifica
Specifica
| Accuracy | +/- 1% |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.5 in |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Titration, Reagent Dispensing |
| Vedi altri risultati |