Learn More
Bel-Art™ Penne per autoradiografie
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Includes
Clip da tasca e avanzamento con rotella per regolare la punta di scrittura.
Marcatura semplice delle pellicole con materiale fosforescente non tossico e non radioattivo
- Il materiale fosforescente solido non fuoriesce e non si asciuga (senza sacche, fiale o liquidi che possano fuoriuscire). L'energia non radioattiva può essere regolata tramite esposizione alla luce bianca a incandescenza o a fluorescenza
- L'emissione di energia da 3 a 4 minuti lascia un segno distinto senza sovraesposizione della pellicola per autoradiografia
- Le marcature in verde brillante non si illuminano al buio ma sono visibili in condizioni normali e su pellicola a raggi X
- Nessuna emissione di radiazioni beta o di altri isotopi; picco spettrale a 5600 Å
- La manopola a vite fa avanzare la punta di scrittura; le penne hanno una lunghezza di 4 1/2 pollici (11.4 cm)
- Non adatte per schermi ai fosfori
Marcatori di livello energetico elevato
Maggiore forza delle emissioni di energia e durata leggermente più lunga
Adatte per la marcatura di pellicole a raggi X simili a Kodak™ XLS
Nessuna emissione di radiazioni beta o di altri isotopi
La marcatura non è influenzata dalle pellicole raffreddate e lo schermo intensificatore non influisce sull'intensità
Non adatte per schermi ai fosfori
Specifica
Specifica
| Stile punta | Felt Tip |
| Product Type | Pennarello non radioattivo |
| Colore | Verde brillante |
| Include | Clip da tasca e avanzamento con rotella per regolare la punta di scrittura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la marcatura di varie pellicole che devono essere sottoposte a raggi X con numeri di serie, date e periodi di esposizione, marcature della posizione della pellicola |
| Quantità | Confezioni singole |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.5 in |