Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Codice prodotto. 12409620
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.7 e 6 mm
4.7 e 9.5 mm
6 to 12.7mm
9.5 to 12.7mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12409620
Marca: Bel-Art™ 0645840
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi raccordi garantiscono un collegamento saldo e sicuro tra tubi con diametri interni (DI) diversi
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 to 0.375 in.
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Quantità confezione 12 Pack
Dimensione della porta 57 x 18mm
Include Reducing connector
Colore Clear
Product Type Reducing Connector