Learn More
Bel-Art™ Raccordi portagomma con riduttore SP Scienceware™
Codice prodotto. 12429620
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.7 e 6 mm
4.7 e 9.5 mm
6 to 12.7mm
9.5 to 12.7mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12429620
Marca: Bel-Art™ 0645850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi raccordi garantiscono un collegamento saldo e sicuro tra tubi con diametri interni (DI) diversi
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 6 to 12.7mm
Dimensioni dei tubi For 1/4 in. to 1/2 in. tubing (6 to 12.7mm)
Include Reducing connector
Colore Clear
Product Type Barbed Fitting